Laboratory blender/Masticator, Compact
Fournisseur: IUL Instruments SA
85
710-0583EA 3880 EUR InStock
710-0583
Laboratory blender/Masticator, Compact
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Pour échantillons cliniques, volumes jusqu'à 80 ml. Homogénéisateur compact et convivial avec chambre en acier inoxydable pour un mélange aseptique. Des pédales mélangent avec précaution et efficacement l'échantillon avec le diluant pour son analyse. Permet le traitement d'échantillons jusqu'à 80 ml dépendant de la nature de l'échantillon, et conveient particulièrement aux échantillons cliniques.
  • Pédales avec ressorts prolongeant la durée de vie de l'appareil
  • Auc-un contact de l'échantillon avec l'homogénéisateur, pour des conditions idéales d'hygiène et de sécurité
  • Homogénéisation rapide, l'appareil démarre dès fermeture de la porte
Information de livraison: Livré avec 50 sacs en polyéthylène
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité