Whatman antibiotic assay discs
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
2017-006 2017-013 2017-009
710-0606EA 263 EUR InStock
710-0606 710-0636 710-0635
Whatman antibiotic assay discs
Tests microbiologiques Tests sur les antibiotiques
For determining the type of causal agent of infectious diseases and for checking their sensitivity to antibiotics and chemotherapeutic agents in vitro by means of the inhibition zone determination method. The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test disks are coated with chemotherapeutic agents, placed on the inoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
  • Disques doux épais et uniformes pour l'absorption des solutions tests dans les tests d'antibiotiques
  • 440 g/m² et 920 µm
The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Disques pour antibiogramme, 6 mm Ø 1.000 710-0606
Disques de tests d'antibiotiques, Ø 13 mm 1.000 710-0636
Disques de tests d'antibiotiques, Ø 9 mm 1.000 710-0635
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité