Stérilisateur de milieu nutritif, MediaClave 30
Fournisseur: BDP International Inc.
136055
710-0736EA 44690 EUR InStock
710-0736
Stérilisateur de milieu nutritif, MediaClave 30
Préparateurs de milieux de culture
Le stérilisateur de milieux de culture MediaClave 30, qui permet de fabriquer de 3 à 30 l de milieu nutritif, est un appareil mobile innovant pour la production fiable de milieux de culture aux exigences haut de gamme. Il intègre une technologie de pointe, mais reste simple d'utilisation, ce qui le rend particulièrement adapté aux types de gélose standard et aux milieux à haute sensibilité. Le système de chauffage à flux continu efficace et innovant, l'agitateur magnétique puissant et le processus de refroidissement rapide garantissent la stérilisation sécurisée et homogène des milieux aux températures requises. Le MediaClave 30 est conforme aux dernières exigences pour la documentation de l'appareil et bien sûr aux normes GMP/GLP et FDA CFR 21 Part 11. Avec programme de nettoyage automatique et processus de refroidissement rapide d'une grande efficacité.
  • 50 programmes
  • Interface Ethernet/Serveur Web
  • Contrôle précis de la température, de la pression et de la durée
  • Mobile et flexible
  • Certification TÜV/CE
  • Affichage LCD
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité