Milieux de culture, système TransFast®
Fournisseur: DOEHLER GROUP
204727782 204730001 204731782 440000000
710-0748EA 62 EUR InStock
710-0748 710-0750 710-0853 710-1592
Milieux de culture, système TransFast®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Détection rapide et facile des micro-organismes contaminants en industrie agro-alimentaire. Détection qualitative des levures, moisissures, bactéries lactiques et acétiques dans les boissons de pH 4,5 < en moins de 48 heures.
  • Application immédiate – bouillon et gel prêts à l'emploi sans avoir besoin refondre
  • Résultats rapides – détection en moins de 48 heures au lieu de plus de 96 heures
  • Large spectre d'échantillons : boissons, eau de rinçage, matières brutes de boissons (par exemple, jus concentrés) et échantillons filtrés par membrane
  • Screening simple – incubation directe et surveillance sans efforts à l'aide du caisson lumineux d'incubation TransFast®
  • Efficacité accrue – manipulation simple, résultats rapides, ouverture/fermeture rapide
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité