NBB®-C, bouillon concentré
Fournisseur: DOEHLER GROUP
204711782
710-0851EA 142 EUR InStock
710-0851
NBB®-C, bouillon concentré
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Milieu liquide sélectif concentré pour la détection rapide de traces dans la bière non filtrée. Sous sa marque NBB®, Döhler propose des milieux de culture innovants pour la détection rapide et fiable des microorganismes contaminant les boissons (par exemple, les bactéries Lactobacillus, Pectinatus et Megasphaera), et ce dans tous les échantillons provenant de brasseries, ainsi que pour l'industrie du vin. NBB®-C est un milieu de culture liquide avec sélectivité améliorée par l'ajout d'échantillons de bière rendus troubles par les levures.
  • Simple ajout à l'échantillon de bière pour analyse
  • Examen microscopique final, aucune vérification d'indicateur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité