Sas super iso 180 pour boîte contact diam 55 mm. 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Préleveur d'air pour boîtes contact, SAS Super ISO 180, Flux d´air: 180 l/min, Tête d'échantillonnage: Aluminium, acier inoxydable ou plastique (certifié prêt à l'emploi), L×P×H: 120×125×275 mm, Poids: 1,8 kg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sas super iso 180 pour boîte contact diam 55 mm. 1 * 1 Pce 710-0872 1 * 1 Pce Unavailable
Unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou