VWR®, Têtes à usage unique pour préleveurs d'air
Fournisseur: VWR Collection
710-0890EA 206 EUR InStock
710-0890 710-0891
VWR®, Têtes à usage unique pour préleveurs d'air
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le contrôle de l'environnement dans les salles propres est un élément essentiel et déterminant de la chaîne de production pour les entreprises de fabrication.
  • Fabriquée à partir de plastique 100% recyclable
  • Tête prête à l'emploi pour des actions rapides et des situations d'urgence
  • Peut être introduite dans une salle propre stérile sans problèmes de contamination
Certifications: BPFa.
Informations de commande: Inclut un certificat de stérilisation.
Conditionnement: Le double emballage garantit la stérilité de la tête au moment d'entrer dans une salle propre et une longue durée de conservation (5 ans).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité