VWR® SAS Super Isolator Air Samplers
Fournisseur: VWR Collection
710-0943EA 3840 EUR InStock
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR® SAS Super Isolator Air Samplers
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Les instruments SAS Super Isolator (disponibles avec des débits d'air de 100 l/min ou de 180 l/min) ont été conçus pour la surveillance spécifique des environnements fermés des isolateurs et des systèmes RABS, assurant ainsi leur séparation totale des influences externes. L'unité de commande des instruments SAS se trouve à l'extérieur et est connectée à la tête d'aspiration via un simple raccordement électrique. Toutes les sources de contamination habituelles possibles du système d'échantillonnage par aspiration sont éliminées à l'aide du préleveur SAS Super Isolator. UneMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité