VWR® Contact Plate Weight Applicator, Contact Weight
Fournisseur: VWR Collection
710-0961EA 454 EUR InStock
710-0961
VWR® Contact Plate Weight Applicator, Contact Weight
Milieux pour microbiologie Boîtes contact de microbiologie
Utilisé en combinaison avec des boîtes de contact, l'applicateur Contact-Weight permet la standardisation du contrôle microbiologique des surfaces entre les opérateurs. L'utilisateur applique la même pression constante pendant une durée prédéfinie sur la boîte de contact, ce qui permet d'obtenir des résultats directement comparables. L'applicateur Contact-Weight est conforme à la norme ISO 18593 et présente une base en acier inoxydable stérilisable et un minuteur numérique amovible.
  • Base en acier inoxydable stérilisable par chaleur sèche ou vapeur, équipée d'un minuteur numérique amovible
  • Peut être utilisé avec différents types de boîtes de contact
  • Conforme à la norme ISO 18593
  • Poids de 500 g seulement
La minuterie incluse est fournie sans le certificat d'étalonnage ; si un étalonnage est requis, il est alors nécessaire d'acheter l'article 609-0184 en tant qu'accessoire incluant l'étalonnage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité