Micro-incinérateur, GlowZone Etna
Fournisseur: BIOTOOL AG
LF4.001.000
710-1475EA 1120 EUR InStock
710-1475
Micro-incinérateur, GlowZone Etna
Stérilisateurs Stérilisateurs pour aiguilles
Système de stérilisation infrarouge adapté pour la stérilisation de boucles, aiguilles et micro-instruments. Idéal pour les laboratoires interdisant l'utilisation de gaz ou de flammes nues. La lumière infrarouge spécifiquement orientée génère une zone sensible IR. L'unité avec son tube en quartz est instantanément prête à l'emploi et ne nécessite aucun temps de préchauffage. Le système Thermocontrol facilite la dissipation minimale de la chaleur et garantit une utilisation optimale de l'alimentation, ce qui signifie une faible consommation d'énergie lorsque l'unité n'est pas en cours d'utilisation.
  • Anses et aiguilles stérilisées en 5 à 10 secondes
  • Le capteur infrarouge sans contact démarre automatiquement le processus de stérilisation
  • Stérilisation et minuteries de refroidissement réglables pour deux utilisateurs
  • Signal sonore et affichage une fois le processus terminé
  • Unité et tube faciles à nettoyer
Informations de commande: accessoires en option comprenant un porte-boucle latéral.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité