Système de remplissage pour boîtes de Petri, PetriSwiss PS20 mini
Fournisseur: BioTool
800000.ECO-CH 810000-UK 810000-EU 810000-CH 810000.CO-UK 810000.CO-EU 810000.CO-CH 800000-UK 800000-EU 800000-CH 800000.ECO-UK 800000.ECO-EU 820000-CH
710-1671EA 11460 EUR InStock
710-1671 BTOL810000-UK 710-1678 710-1677 BTOL810000.CO-UK 710-1676 710-1675 710-1707 710-1674 710-1673 BTOL800000.ECO-UK 710-1672 710-1679
Système de remplissage pour boîtes de Petri, PetriSwiss PS20 mini
Automates de distribution pour boîtes de Petri
Le système Petriswiss PS 20 remplit 20 boîtes directement dans le rack PetriRack. Pas besoin d'empilage manuel ni de toute autre intervention manuelle. Nouveau rack - nouveau lot ! Le système est idéal pour la production de petits lots de gélose polyvalents. L'unité remplit des ensembles de 20 boîtes qui sont disponibles directement dans le PetriRack. Les boîtes sont empilées dans le PetriRack et peuvent même être transportées, réfrigérées ou incubées dans le rack. Le rack peut être entièrement autoclavé. Bien entendu, les boîtes peuvent également être extraites en permanenceMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité