L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Système de remplissage des boîtes de Petri, PetriSwiss PS200 et PS400
Fournisseur: BioTool
960000-UK 960000-EU 960000-CH 950000-UK 950000-EU 950000-CH
BTOL960000-UKEA 24370 EUR InStock
BTOL960000-UK 710-1685 710-1684 BTOL950000-UK 710-1681 710-1680
Système de remplissage des boîtes de Petri, PetriSwiss PS200 et PS400
Automates de distribution pour boîtes de Petri
Les systèmes Petriswiss PS 200 et 400 remplissent et empilent automatiquement les boîtes dans les racks de sécurité amovibles. L'appareil prend la boîte la plus basse et la place, séparée de son couvercle, dans la chambre de remplissage protégée par UV. Lors du remplissage de cette boîte, l'appareil, simultanément, rempile la boîte remplie et prépare la boîte à remplir suivante. Dès que le PetriRack 1 est traité complètement, l'appareil déplace d'un cran le carrousel et redémarre ce processus jusqu'à ce que toutes les colonnes soient traitées. L'appareil s'arrête après un cycle complet etMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Système de remplissage de boîtes de Petri, PetriSwiss PS400, 90 mm, prise EU, complet avec carrousel 400 boîtes 1 710-1685
Système de remplissage de boîtes de Petri, PetriSwiss PS200, 90 mm, prise EU, complet avec 10 racks, prêt à remplir 1 710-1681
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité