Systèmes de gaz anaérobie, PetriSphere
Fournisseur: BIOTOOL AG
IL.112017
710-1964EA 5370 EUR InStock
710-1964
Systèmes de gaz anaérobie, PetriSphere
Chambres anaérobies
Le système de gaz anaérobie BioTool est idéal pour la mise en culture de bactéries anaérobies, microaérophiles et capnophiles dans des récipients anaérobies communs. Vous pouvez créer des conditions atmosphériques dans le récipient en moins de 1 minute et choisir le niveau d'appauvrissement en oxygène. L'extraction des gaz peut être contrôlée pour réduire le risque de lyse des cellules. Le système PetriSphere se compose d'un contrôleur à microprocesseur, d'une pompe à vide à diaphragme et d'une connexion pour réservoir de gaz permettant de remplacer l'air par de l'azote ou du gaz carbonique. Il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage pour que le processus démarre et fonctionne de manière entièrement automatique.
  • Aucun autre produit chimique n'est nécessaire pour créer une atmosphère anaérobie
  • Les connecteurs encliquetables spéciaux permettent un fonctionnement pratique et sûr, et un gain de temps
  • Atmosphère anaérobie en moins de 3 minutes
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité