Air sampler, Coriolis®
Fournisseur: Bertin Instruments
P001080-CORM0A
710-1973EA 10320 EUR InStock
710-1973
Air sampler, Coriolis®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le Coriolis μ est un biocollecteur d'air portable pour la surveillance de la biocontamination de l'air intérieur et extérieur. L'équipement concentre les particules aériennes dans un échantillon liquide qui peut être analysé ensuite avec des techniques microbiologiques.
  • Concentre les particules aériennes dans un échantillon liquide
  • Compatible avec les méthodes normalisées de biologie moléculaire et de culture (qPCR incluse)
  • Décontamination facile (peroxyde d'hydrogène)
  • Autonomie sur batterie de 1 heure
  • Système de collecte plus longue en option jusqu'à 6
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité