VWR®, Diluteur gravimétrique, 3 kg
Fournisseur: VWR Collection
710-2092EA 4886 EUR InStock
710-2092
VWR®, Diluteur gravimétrique, 3 kg
Diluteurs Diluteurs gravimétriques
Les dilueurs gravimétriques sont utilisés pour la dilution d'un échantillon avant une analyse microbiologique.
  • Disponible avec une ou deux pompes
  • Entièrement en acier inoxydable avec un design innovant
  • Profil ultra-plat pour une utilisation facile sous flux laminaire
  • Port USB
  • Temps de dilution pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10 en moins de 9 secondes
  • <1% du poids de l'échantillon
  • Imprécision jusqu'à <1% en distribution (en mode standard ou précis)
  • Le sac est maintenu avec le porte-sac
Facile à utiliser, avec un bac de récupération amovible pour faciliter le nettoyage, c'est un appareil précis et conforme aux dernières normes internationales. Ce dilueur a été conçu pour faciliter le travail dans une enceinte de sécurité microbiologique.
Un indicateur intuitif du statut. Le degré de précision de la dilution effectuée est affiché : Vert >98%, orange >95% ou rouge <95%. Il devient également bleu si la balance n'est pas stable, vous indiquant ainsi d'attendre la stabilisation.
Il offre également la possibilité d'exporter des données vers une imprimante, une connexion USB vers un ordinateur et l'exportation de données via le logiciel, et l'exportation de fichiers Excel™ à partir du logiciel.
Certifications: Conforme aux normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM.
Informations de commande: Des accessoires supplémentaires sont disponibles ; contactez votre représentant Avantor local pour plus d'informations.
Information de livraison: Dilutor est livré avec 1 ou 2 pompes, 1 bras de distribution, 1 bac de récupération 400, 1 ensemble de distribution (GL 45 - Ø 6,4 mm) par pompe, un câble USB, un logiciel de contrôle, un jeu de câbles d'alimentation (EU, UK, CH), un porte-sacs 400 pour dilueurs, un manuel d'utilisation, un guide d'utilisation rapide, un certificat de conformité et un jeu de 10 gommes adhésives.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité