VWR®, Pompe péristaltique, média
Fournisseur: VWR Collection
710-2126EA 2920 EUR InStock
710-2126
VWR®, Pompe péristaltique, média
Pompe Pompes péristaltiques
Pompe péristaltique pour la préparation des milieux de culture. Utilisez-le pour la distribution en série de milieux de culture, de gélose ou de tout diluant liquide pour une préparation efficace des échantillons.
  • Choisissez parmi trois modes de distribution : continu, dose (volume prédéterminé), multidose (volume prédéterminé, avec une pause réglable entre chaque dose)
  • En acier inoxydable et coque supérieure en polycarbonate robuste
  • Bouton rotatif pour une navigation facile
  • Compact et ergonomique : seulement 160 mm de large
  • Précision typique avec tube Ø intérieur 3,2 mm : 9 ml : ±1,8%, 18 ml : ±1%, 225 ml : ±0,5%
  • Distribue du liquide de 50 μl à 99 L
  • Contrôle de distribution amélioré avec le pistolet pratique et le bras réglable
  • Interface conviviale
  • Têtes de pompe Watson Marlow™ de haute qualité
Certifications: Conforme aux normes ISO 7218 et FDA BAM (Manuel d'analyse bactériologique).
Information de livraison: La pompe est livrée avec une tête de pompe péristaltique Watson Marlow™, 1 jeu d'ensemble de distribution de 3,2 mm (buse + connecteur flacon GL 45 + filtre + tubulure + poids de tube), 1 jeu de câbles d'alimentation (UE, UK, CH), manuel et certificat de conformité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité