VWR® BagMixer® 400, Laboratory Blenders
Fournisseur: VWR Collection
710-2143EA 3300 EUR InStock
710-2143
VWR® BagMixer® 400, Laboratory Blenders
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Les VWR® Star Blender 400 Silent sont des homogénéiseurs de laboratoire très efficaces pour la préparation d'échantillons solides. Avec un sachet stérile, ils garantissent une extraction optimale des bactéries en moins de 60 secondes et éliminent tous les risques de contamination croisée.
  • La porte s'ouvre à 270° et les palettes s'arrêtent côte à côte à la fin du mélange pour faciliter l'extraction du sac.
  • Palettes amovibles et structure en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage
  • Contrôle facile de la durée, de la puissance et de la vitesse d'homogénéisation avec les modèles VW CC, S et SW
  • Le système de fermeture spécial Q-Tight® empêche les risques de fuite de liquide par le haut du sac sur les modèles VW et CC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité