Ensemenceur automatique/dilueur, easySpiral Dilute®
Fournisseur: INTERSCIENCE
414000
710-2260EA 0 EUR InStock
710-2260
Ensemenceur automatique/dilueur, easySpiral Dilute®
Ensemenceurs en spirale
easySpiral Dilute® offre 2 équipements en un: dilueur automatique et ensemenceur. Il permet de faire 5 dilutions en série au 1/10ͤ , ainsi que l'ensemencement sur 1 seule boîte de Petri avec une détection de 30 à 1x1012 CFU/ml. Contrôle par microprocesseur, et possibilité d'utiliser des boîtes de Petri de diamètre: 55 mm, 90 mm et 150 mm. Avec mélange de l'échantillon avant dilution/ensemencement, et un programme de nettoyage mensuel. Ensemencement successif avec le même échantillon: 20 boîtes de Petri (50 μl).
  • En une touche, vous commandez dilutions séquentielles de routine et ensemencement
  • Nombre de dilutions à volonté
  • Rapide: désinfection, 5 dilutions et 1 ensemencement en 133 sec. Gain de 50% en consommables et en temps
  • En conformité avec les normes ISO 7218 et Afnor V08-100
Volumes déposés pré-réglés: 50, 100 ou 200 µl
Information de livraison: Fourni avec 1000 godets stériles, 1 colorant bleu pour les essais, 1 détergent liquide, 3 sets de raccordement pour bouteille GL45, grille de comptage mode Spiral®: 90 et 150 mm, grille de comptage mode cercle: 90 et 150 mm, plateau pour boîtes de Petri 55 mm, plateau pour boîtes de Petri 90 mm, plateau pour boîtes de Petri 150 mm, logiciel sur CD-ROM, câble USB, câble d'alimentation, manuel d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité