Boîte contact, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
240541
710-2507EA 271 EUR InStock
710-2507
Boîte contact, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS transparent. Boîte contact avec grille imprimée pratique pour l'échantillonnage en milieu hospitalier, en science de l'alimentation et dans l'industrie pharmaceutique.
  • Compatibles avec des systèmes automatisés
  • Bons résultats dans les distributeurs automatiques en raison de leur planéité complète et de leur hauteur uniforme
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité