Mini magnifier
Fournisseur: HEATHROW
HS15092D
710-4001EA 208 EUR InStock
710-4001
Mini magnifier
Loupes
This mini magnifier can be used as an accessory for the eCount® or can be stand-alone.
Mini magnifier enlarges objects for easier viewing. Swivelling, moulded lens, with 1,75× magnification. Lens measures 185×100 mm; stand measures 207 mm (height).
Informations de commande: Mini LED light box must be purchased separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité