Flacons de culture type Fernbach, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4105-2800
710-4100EA 73.75 EUR InStock
710-4100
Flacons de culture type Fernbach, Nalgene®
Ballons Flacons de culture
En PC transparent.
  • Thermorésistants de -135...+135 °C, autoclavables
  • Incassables, grande résistance mécanique
  • Bonne résistance chimique, mais ne sont pas adaptés aux solvants, acides forts ou solutions alcalines
Fournissent une surface de liquide suffisamment grande pour favoriser l'aération de cultures de micro-organismes en milieu liquide.  Permettent d'obtenir une croissance plus rapide grâce à une meilleure aération.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité