Boîtes de Petri, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5500-0010
710-4105EA 88.4 EUR InStock
710-4105
Boîtes de Petri, Nalgene®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Polymethylpentene (PMP). Useful for biotechnology applications as resistant to cell adherence.
  • Shatterproof
  • Transparent
  • Autoclavable
  • Chemically resistant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité