dNTP mix, 10 mM
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
71004-3
71004-3EA 105 EUR InStock
71004-3
dNTP mix, 10 mM
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Le mélange dNTP 10 mM est une préparation prête à l'emploi de dATP, dCTP, dGTP et dTTP ultrapurs (sels monosodiques) à une concentration de 10 mM chacun dans de l'eau désionisée stérile de 7,0 pH. Convient pour toute application nécessitant des désoxyribonucléosides purs, notamment une réaction de PCR, la synthèse d'ADN complémentaire et les réactions de remplissage.
  • Convient pour la synthèse enzymatique de l'ADN
  • Exempt de RNase et de DNase
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité