Milieux de culture déshydratés en sachets, MediaBag TW
Fournisseur: VWR Chemicals
7101.00450EA 441 EUR InStock
7101.00450
Milieux de culture déshydratés en sachets, MediaBag TW
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Les MediaBags TW (Twirl-bag) sont remplis de milieux granulés pré-pesés, d'un sac à double emballage et irradiés. Ajouter de l'eau stérile dans des conditions aseptiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité