siRNA transfection reagent, RiboJuice™
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
71115-4
71115-4EA 825 EUR InStock
71115-4
siRNA transfection reagent, RiboJuice™
Réactifs de transfection
RiboJuice™ siRNA Transfection Reagent delivers siRNA into a wide range of mammalian cell lines for targeted gene suppression. It is compatible with GeneJuice® Transfection Reagent for cotransfection of siRNA and plasmid DNA for normalising transfection efficiency with a reporter gene.
  • Highly flammable
  • Easy-to-use siRNA transfection reagent
  • Optimised and formulated for minimal toxicity
  • Used for gene suppression in a variety of cell lines successfully
Storage temperature: +2 to +8 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité