Potassium hydrogénosulfate, fondu, en poudre, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
7112-20EA 0 EUR InStock
7112-20
Potassium hydrogénosulfate, fondu, en poudre, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 37.5 - 38.6 %
ACS - Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
ACS - Water (H₂O) ≤2.5 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.01 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité