Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
7114.1000EA 101.81 EUR InStock
7114.1000
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Cerium (IV) sulphate
Formule: Ce(SO₄)₂
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité