Tétraméthylétain 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
71145.04 71145.18
71145.04EA 47.1 EUR InStock
71145.04 71145.18
Tétraméthylétain 98%
Tétraméthylétain
Formule: C₄H₁₂Sn
Point d'ébullition: 74…75 °C
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1.291
Point d'éclair: –12 °C (9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008278
Numéro CAS: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
ONU: 3384
ADR: 6.1,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité