EDTA sel disodique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
7125.1000EA 68.74 EUR InStock
7125.1000
EDTA sel disodique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0195 - 0.0205
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité