Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

7131.1000EA 93.53 EUR InStock
7131.1000
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde


Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
A light red color can occur in time due to product characteristics

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité