Sodium chlorure 1.0 M NaCl (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
71394-1L
71394-1LEA 133 EUR InStock
71394-1L
Sodium chlorure 1.0 M NaCl (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Densité: 1.00 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (D 20/4) 1.030 - 1.050
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité