Sodium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
71395-1L
71395-1LEA 16.9 EUR InStock
71395-1L
Sodium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0998 - 0.1002 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité