Sulfate de sodium et de décyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
71443-10G
71443-10GEA 435 EUR InStock
71443-10G
Sulfate de sodium et de décyle, Supelco®
Sulfate de sodium et de décyle
Formule: C₁₀H₂₁NaO₄S
Point de fusion: 191.85 °C
Densité: 1.207 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041881
Numéro CAS: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d82a954ab65491ffc3b7350e51258fadc07152a2&vid=ed551da13fbd661e7ea1751df0785a5ba4b17c4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité