(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide ≥99.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
71478-50MG
71478-50MGEA 114 EUR InStock
71478-50MG
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide ≥99.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent (CDA), has high enantioselectivity but low sensitivity as compared to other CDAs. It is generally used to assign the stereochemistry of amino acids in trace amounts.
Formule: C₉H₉FN₄O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042049
Numéro CAS: 95713-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fed605b8a78203691fd16fb7f61c0eec4e7b4c3&vid=7377acc913042e6cee274a4caf6b9e118cae57a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité