Sodium hydroxyde
Fournisseur: WTW
Danger
209140
715-3224EA 74.8 EUR InStock
715-3224
Sodium hydroxyde
Sodium hydroxyde
Sodium hydroxide pellets is used as the carbon dioxide absorbent for BOD measurements
  • Product category: PC21 laboratory chemicals
  • Process category: PROC15 use as laboratory reagent
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité