Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Acide sulfonique propylique
Fournisseur: Avantor
7155-03EA 335 EUR InStock
7155-03
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Acide sulfonique propylique
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 l
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales : Analytes ioniques, basiques
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode échange de cations forts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité