Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Paraffine, liquide, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax

7160.1000EA 72.8 EUR InStock
7160.1000
Paraffine, liquide, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Paraffine


Point d'ébullition: 300…500 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C (closed cup)
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Color (APHA) max. 20
Identification (IR) passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité