D-Desthiobiotin
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
71610-3
71610-3EA 429 EUR InStock
71610-3
D-Desthiobiotin
Protéines purification Protein Purification Resins
D-Desthiobiotin provides a gentle elution of StrepTag® II proteins from the biotin-binding site of StrepTactin® resins. D-Desthiobiotin is offered as a lyophilised powder for preparation of elution buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité