Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.999% (base métaux), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

71629-100G
71629-100GEA 587 EUR InStock
71629-100G
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.999% (base métaux), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™
di-Sodium hydrogen phosphate
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT

  • Ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • Sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • The acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (µg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions


Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Barium (Ba) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cerium (Ce) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Cesium (Cs) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Europium (Eu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Mercury (Hg) Max. 5 ppb
Iridium (Ir) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 2 ppm
Lanthanum (La) Max. 0.01 ppm
Lithium (Li) Max. 1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Palladium (Pd) Max. 0.5 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppm
Rubidium (Rb) Max. 5 ppm
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppm
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.05 ppm
Selenium (Se) Max. 0.01 ppm
Samarium (Sm) Max. 0.01 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.01 ppm
Vanadium (V) Max. 0.1 ppm
Yttrium (Y) Max. 0.01 ppm
Ytterbium (Yb) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité