Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥98.5% pour HPLC, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

71633-250G
71633-250GEA 94.9 EUR InStock
71633-250G
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥98.5% pour HPLC, Fluka™
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté


Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 450 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 102.0 %
pH (10 %) 8.8 - 9.4
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 320 nm Max. 0.02
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.1

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité