Sodium hydrogénosulfate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71657-500G
71657-500GEA 60.8 EUR InStock
71657-500G
Sodium hydrogénosulfate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a.
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Formule: NaHSO₄·H₂O
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 58 °C
Densité: 2.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Silver (Ag) Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 5 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 20 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 5 ppm
Thallium (Tl) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Total N Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité