Sodium hydroxyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique), en pastilles, Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71692-5KG
71692-5KGEA 170 EUR InStock
71692-5KG
Sodium hydroxyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique), en pastilles, Purum p.a.
Sodium hydroxyde
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Assay Min. 97 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 0.8 %
Silver (Ag) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Mercury (Hg) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.1 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.0005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité