Sodium hydroxyde, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71694-5KG
71694-5KGEA 139 EUR InStock
71694-5KG
Sodium hydroxyde, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97.0 - 100.5 %
pH Min. 11.0
Appearance of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Assay of Na₂CO₃ Max. 2 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité