Iodate de sodium ≥99.5% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71702-25G
71702-25GEA 69.4 EUR InStock
71702-25G
Iodate de sodium ≥99.5% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Iodate de sodium
Formule: INaO₃
Point de fusion: 420…430 °C
Densité: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003533
Numéro CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 8.0
Solution 10 g + 200 mL (H₂O) complying
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Iodide (I) Max. 20 ppm
Total N Max. 50 ppm
Chlorate, Chloride, Bromide, Bromate (as Cl) Max. 200 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité