Sodium ionophore I, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N′,N′′-Triheptyl-N,N′,N′′-trimethyl-4,4′,4′′-propylidynetris(3-oxabutyramide), ETH 227
M-Clarity™ quality level = MQ100
71732-50MG
71732-50MGEA 2680 EUR InStock
71732-50MG
Sodium ionophore I, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Sodium ionophore I
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+
Conditionnement: Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Formule: C₃₆H₇₁N₃O₆
MW: 641,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042950
Numéro CAS: 61183-76-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04855990850be9c792e9d95892adca7193da2a36&vid=7e67c89101c11696e23c1df228da5d88e90e039c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité