Sodium ionophore II, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
71733-25MG
71733-25MGEA 242 EUR InStock
71733-25MG
Sodium ionophore II, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Sodium ionophore II
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions. It can be used in ion-selective electrode preparation
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₆H₃₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00042979
Numéro CAS: 61595-77-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aa75d16cf0395337a81330be1478c358a301f9e&vid=62e1199a21c6435e2c73b0c91736ddc8141fb4d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité