Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-tert-Butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl 2,2',2'',2'''-((15,35,55,75-tetra-tert-butyl-1,3,5,7(1,3)-tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetrayl)tetrakis(oxy))tetraacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
71747-50MG
71747-50MGEA 199 EUR InStock
71747-50MG
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate
Sodium ionophore X is generally used in the preparation of ion-selective electrode (ISE).
It may be used in a comparison study of ISE-based electronic tongue for direct and two-stage data analysis on Artificial Neural Network (ANN), Partial Least Squares-Discriminant Analysis (PLS-DA)) and Principal Components Analysis (PCA).
Ionophore employed in solid-state and polymeric membrane sodium-selective electrodes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₆₀H₈₀O₁₂
MW: 993,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145373
Numéro CAS: 97600-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2d39c137cb775b48f92af95cf754f69a477af6&vid=bad9fff340169ababa5bc3f0390bffc93ea37d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité