Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Synonyms: Ammonium-15N chloride, Ammonium chloride-15N
71759-4
71759-4EA 2070 EUR InStock
71759-4
Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Ammonium chloride-[15N]
Overnight Express™ Autoinduction NMR Medium, 5 L kit
Formule: H₄ClN
Numéro MDL: MFCD00075417
Numéro CAS: 39466-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité