Milieu d’échange d’ions carboxy-sulfonique à larges pores, J.T. Baker® BAKERBOND®
7252-00 7184-02
Milieu d’échange d’ions carboxy-sulfonique à larges pores, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
L’emballage prep-scale a été conçu pour être utilisé à faible pression avec une pompe péristaltique.
  • Échangeur de cations faibles-fort
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité