Sodium peroxyde ≥95%, petites billes ACS pour décomposition de Wurzschmitt, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71883-1KG
71883-1KGEA 746 EUR InStock
71883-1KG
Sodium peroxyde ≥95%, petites billes ACS pour décomposition de Wurzschmitt, Fluka™
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95.0 - 105.0 %
Silver (Ag) Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 20 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 500 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 200 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 10 ppm
Thallium (Tl) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 10 ppm
Total N Max. 30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité